Learn More
2-Furoic acid, 98%
Codice prodotto. 10497300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio unitSize
10497300 100 g Plastic bottle 100g
10070920 5 g Bottiglia in vetro 5g
10754231 500 g Plastic bottle 500g
10309323 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10497300 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 119821000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 88-14-2 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-14-2
Numero MDL MFCD00003238
InChI Key SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, pyromucic acid, 2-carboxyfuran, furoic acid, furancarboxylic acid, alpha-furoic acid, alpha-furancarboxylic acid, 2-furanoic acid, kyselina 2-furoova
PubChem CID 6919
ChEBI CHEBI:30845
IUPAC Name furan-2-carboxylic acid
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Furoic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 129.0°C to 133.0°C
Colore Beige to White
Punti di ebollizione 230.0°C to 232.0°C
Punto d'infiammabilità 137°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C5H4O3
Quantità 100 g
Beilstein 18, 272
Indice di Merck 15, 4336
Informazioni di solubilità Solubility in water: 36g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in paraffin hydrocarbons
Molecular Weight (g/mol) 112.08
Peso formulazione 112.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Furoic acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.