Learn More
2-Furoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16449366
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16449366 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16449366 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW012946
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress 2-Furoic acid (Furan-2-carboxylic acid) is an organic compound produced through furfural oxidation. 2-Furoic acid exhibits hypolipidemic effet, lowers both serum cholesterol and serum triglyceride levels in rats.
2-Furoic acid (Furan-2-carboxylic acid) is an organic compound produced through furfural oxidation. 2-Furoic acid exhibits hypolipidemic effet, lowers both serum cholesterol and serum triglyceride levels in rats.
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Furoic acid
CAS 88-14-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H4O3
Quantità 100 mg
Sinonimo Furan-2-carboxylic acid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (892.22 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CO1)O
Molecular Weight (g/mol) 112.08
Peso formulazione 112.08
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only