Learn More
2-Furoyl chloride, 98+%
Codice prodotto. 10478910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10478910 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10046243 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10337490 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 10478910 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 165381000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 527-69-5 | C5H3ClO2 | 130.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 527-69-5
Formula molecolare C5H3ClO2
Molecular Weight (g/mol) 130.53
Numero MDL MFCD00003228
InChI Key OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
PubChem CID 68242
IUPAC Name furan-2-carbonyl chloride
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Furoyl chloride
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -2°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.3200g/mL
Punti di ebollizione 173°C to 174°C
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5300 to 1.532
Quantità 100 mL
Beilstein 18, 276
Indice di Merck 15, 4339
Gravità specifica 1.32
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,toluene,methylene chloride,,dichloroethane,chlorobenzene,ethyl acetate,thf,and chloroform,decomposes in alcohol
Peso formulazione 130.53
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Furoyl chloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.