Learn More
2-Furoylacetonitrile, 97%
Codice prodotto. 11451838
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11451838 25 g 25g
11431838 1 g 1g
11441838 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11451838 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14497.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 31909-58-7 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31909-58-7
Formula molecolare C7H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 135.12
Numero MDL MFCD00052210
InChI Key RZNSHBXVTAHWPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-furoylacetonitrile, 3-furan-2-yl-3-oxopropanenitrile, 3-2-furyl-3-oxopropanenitrile, 2-cyanoacetylfuran, 2-furanoylacetonitrile, 2-furoyl acetonitrile, pubchem11959, acmc-1cock, 2-2-furanoyl acetonitrile
PubChem CID 141671
IUPAC Name 3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile
SMILES O=C(CC#N)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Furoylacetonitrile
Punto di fusione 77°C to 80°C
Quantità 25 g
Beilstein 111902
Peso formulazione 135.12
Percent Purity 97%