Learn More
2-Heptyn-1-ol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10403555 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10403555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10403555 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 387010010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Heptyn-1-ol
CAS 1002-36-4
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 89°C to 90°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H12O
Formula lineare CH3(CH2)3C∽CH2OH
Indice di rifrazione 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00039541
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.88
Sinonimo 2-heptyn-1-ol, 2-heptyne-1-ol, 2-heptynol, pubchem13065, acmc-2097no, hoch2c=c ch2 3ch3
InChI Key OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC#CCO
IUPAC Name hept-2-yn-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 112.17
PubChem CID 535111
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Heptyn-1-ol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.