Learn More
2-Heptyn-1-ol, 97%
Codice prodotto. 11497157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497157 5 g 5g
11487157 1 g 1g
11407167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11497157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14959.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1002-36-4 | C7H12O | 112.172 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1002-36-4
Formula molecolare C7H12O
Molecular Weight (g/mol) 112.172
Numero MDL MFCD00039541
InChI Key OGDYROFIIXDTQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-heptyn-1-ol, 2-heptyne-1-ol, 2-heptynol, pubchem13065, acmc-2097no, hoch2c=c ch2 3ch3
PubChem CID 535111
IUPAC Name hept-2-yn-1-ol
SMILES CCCCC#CCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Heptyn-1-ol
Densità 0.882
Punti di ebollizione 89°C to 90°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità 78°C (172°F)
Indice di rifrazione 1.454
Quantità 5 g
Beilstein 1739001
Peso formulazione 112.17
Percent Purity 97%