Learn More
2-Heptyn-1-ol, TRC
Codice prodotto. 30406384
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406384 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30406384 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH998578100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Heptyn-1-ol
CAS 1002-36-4
Formula molecolare C7H12O
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-Heptynol, 3-Butylpropargyl Alcohol
InChI Formula InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3
SMILES CCCCC#CCO
IUPAC Name hept-2-yn-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 112.17
Peso formulazione 112.0888