Learn More
2-Heptyn-1-ol, TRC
Codice prodotto. 30397957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30397957 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30397957 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH99857850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Heptyn-1-ol
CAS 1002-36-4
Formula molecolare C7H12O
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-Heptynol, 3-Butylpropargyl Alcohol
InChI Formula InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-4,7H2,1H3
SMILES CCCCC#CCO
IUPAC Name hept-2-yn-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 112.17
Peso formulazione 112.0888