Learn More
2-Heptyne, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15365018 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15365018 25 g 25g
15355018 5 g 5g
15385018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15365018 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455560250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1119-65-9
Formula molecolare C7H12
Molecular Weight (g/mol) 96.17
InChI Key AMSFEMSYKQQCHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-heptyne, 1-methyl-2-butylacetylene, butylmethylacetylene, n-butylmethylacetylene, acmc-1brzr, n-c4h9c.$.cch3, 2-heptyne,
PubChem CID 14245
IUPAC Name hept-2-yne
SMILES CCCCC#CC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Heptyne
Densità 0.7590g/mL
Punti di ebollizione 110.0°C to 111.0°C (743.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 11°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula lineare CH3(CH2)3C≡CCH3
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.759
Peso formulazione 96.17
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Heptyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.