Learn More
2-Heptyne, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11487094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11487094 50 g 50g
11467094 2 g 2g
11477094 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11487094 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21528.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1119-65-9
Formula molecolare C7H12
Molecular Weight (g/mol) 96.173
Numero MDL MFCD00039970
InChI Key AMSFEMSYKQQCHL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-heptyne, 1-methyl-2-butylacetylene, butylmethylacetylene, n-butylmethylacetylene, acmc-1brzr, n-c4h9c.$.cch3, 2-heptyne,
PubChem CID 14245
IUPAC Name hept-2-yne
SMILES CCCCC#CC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Heptyne
Densità 0.753
Punti di ebollizione 112°C to 113°C
Punto d'infiammabilità 11°C (52°F)
Odore Characteristic
Formula lineare CH3(CH2)3C≡CCH3
Indice di rifrazione 1.422
Quantità 50 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1733563
Peso formulazione 96.17
Percent Purity ≥98%