Learn More
2-Hexanone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-142459
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
591-78-6
C6H12O
100.16
MFCD00009482
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
11583
hexan-2-one
CCCCC(C)=O
591-78-6
C6H12O
100.16
MFCD00009482
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
11583
hexan-2-one
CCCCC(C)=O
2-Hexanone, 98%, C6H12O, CAS Number-591-78-6, 2-hexanone, 2-oxohexane, butyl methyl ketone, hexanone, hexanone-2, ketone, butyl methyl, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, n-butyl methyl ketone, propylacetone, 500mL, 01, 689, 127 deg.C, 100.0, 97.5, Colorless to Yellow, 0.8100g/mL, 209-731-1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Hexanone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -57°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 127°C
Punto d'infiammabilità 23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)3COCH3
Indice di rifrazione 1.3995 to 1.4015
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 689
Indice di Merck 15, 6107
Gravità specifica 0.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hexanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.