Learn More
2-Hexanone, 98%
Codice prodotto. 10386830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10386830 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10021590 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10207593 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10386830 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146881000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
2-Hexanone, 98%, C6H12O, CAS Number-591-78-6, 2-hexanone, 2-oxohexane, butyl methyl ketone, hexanone, hexanone-2, ketone, butyl methyl, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, n-butyl methyl ketone, propylacetone, 500mL, 01, 689, 127 deg.C, 100.0, 97.5, Colorless to Yellow, 0.8100g/mL, 209-731-1 | CAS: 591-78-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 591-78-6
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD00009482
InChI Key QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
PubChem CID 11583
IUPAC Name hexan-2-one
SMILES CCCCC(C)=O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Hexanone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -57°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8100g/mL
Punti di ebollizione 127°C
Punto d'infiammabilità 23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3COCH3
Indice di rifrazione 1.3995 to 1.4015
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 689
Indice di Merck 15, 6107
Gravità specifica 0.81
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Hexanone
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.