Learn More
2-Hexynoic acid, 96%
Codice prodotto. 11367735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367735 5 g 5g
11357735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367735 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02526.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 764-33-0 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 764-33-0
Formula molecolare C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.128
Numero MDL MFCD00014371
InChI Key AKYAUBWOTZJUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hexynoic acid, hexynoic acid, acmc-1bezk, akyaubwotzjubi-uhfffaoysa
PubChem CID 324380
IUPAC Name hex-2-ynoic acid
SMILES CCCC#CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hexynoic acid
Punto di fusione 23°C to 26°C
Punti di ebollizione 110°C to 112°C (10 mmHg)
Indice di rifrazione 1.459
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1744983
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 96%