Learn More
2-Hydrazinopyridine, 98%
Codice prodotto. 10750775 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10750775 5 g Bottiglia in vetro 5g
10381374 1 g Bottiglia in vetro 1g
10391374 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10750775 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 120870050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4930-98-7 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4930-98-7
Formula molecolare C5H7N3
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Numero MDL MFCD00006249
InChI Key NWELCUKYUCBVKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydrazinylpyridine, 2-hydrazinopyridine, 2-pyridylhydrazine, 2 1h-pyridinone, hydrazone, hydrazine, 2-pyridinyl, pyridine, 2-hydrazinyl, 2-pyridylhydrazone, pyridin-2-yl-hydrazine, pyridine, 2-hydrazino, pyridin-2-yl hydrazine
PubChem CID 78645
IUPAC Name pyridin-2-ylhydrazine
SMILES NNC1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydrazinopyridine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 44.5°C to 46.0°C
Colore Beige to White
Punti di ebollizione 185.0°C (140.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 22, I, 688
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydrazinopyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.