Learn More
2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11473942 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11473942 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11473942 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215745105
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid
CAS 3737-95-9
Colore Black
Formula molecolare C21H14N2O7S
Quantità 5 g
Sinonimo calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
InChI Key ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
IUPAC Name 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1-ylidene)hydrazinyl]naphthalene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 438.41
PubChem CID 5895210
Peso formulazione 438.41
Forma fisica Powder