Learn More
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, TRC
Codice prodotto. 30009417
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30009417 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9495355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lawsone
CAS 83-72-7
Formula molecolare C10 H6 O3
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy- (9CI, ACI), 1,4-Naphthoquinone, 2-hydroxy- (6CI, 8CI), 2-Hydroxy-1,4-naphthalenedione (ACI), 1,4-Dihydro-1,4-dioxo-2-hydroxynaphthalene, 2-Hydroxy-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-Hydroxynaphthoquinone, C.I. 75480, C.I. Natural Orange 6, Flower of Paradise, Henna, Henna (dye), Lawsone, Mehendi, Mendi, NSC 27285, NSC 52500, NSC 8625, Pakarli, Q 0, Quino Power LSN, Quinoexter 2014, Quinoexter QE 2014
InChI Formula InChI=1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
SMILES OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC Name 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 174.15
Peso formulazione 174.0317