Learn More
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11446826
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11446826 100 g 100g
11436826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11446826 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23951.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 708-06-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde is used in Merrified-type synthesis to deterime free amino acid groups in polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde is used in Merrified-type synthesis to deterime free amino acid groups in polymers.
Solubility
Soluble in water (40 g/L at 20°C).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. It is sensitive to air. Store under dry inert gas. Incompatible with bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 708-06-5
Formula molecolare C11H8O2
Molecular Weight (g/mol) 172.183
Numero MDL MFCD00004005
InChI Key NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
PubChem CID 12819
IUPAC Name 2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Punto di fusione 77°C to 80°C
Punti di ebollizione 191°C to 193°C (27 mmHg)
Odore Odorless
Quantità 100 g
Numero UN UN3077
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (40g/L at 20°C).
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde