Learn More
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, tech.
Codice prodotto. 10421163 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10421163 500 g 500g
10347090 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10421163 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121605000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 708-06-5 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 708-06-5
Numero MDL MFCD00004005
InChI Key NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
PubChem CID 12819
IUPAC Name 2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Nota nome tech.
Punto di fusione >77.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 192.0°C (27.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C11H8O2
Formula lineare HOC10H6CHO
Quantità 500 g
Beilstein 08,143
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40mg/l
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Peso formulazione 172.18
Percent Purity ≥93% (on dry substance)
Grado Caratteristiche
Forma fisica Moist Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.