Learn More
2-Hydroxy-3-(carboxymethylamino)-hydrocinnamic Acid, Dipotassium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxy-3-(carboxymethylamino)-hydrocinnamic Acid, Dipotassium Salt |
| CAS | 100750-38-7 |
| Formula molecolare | C11H11K2NO5 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H13NO5.2K/c13-9(14)5-4-7-2-1-3-8(11(7)17)12-6-10(15)16;;/h1-3,12,17H,4-6H2,(H,13,14)(H,15,16);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [K+].[K+].Oc1c(CCC(=O)[O-])cccc1NCC(=O)[O-] |
| IUPAC Name | dipotassium;3-[3-(carboxylatomethylamino)-2-hydroxyphenyl]propanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 315.41 |
| Peso formulazione | 314.9911 |