Learn More
2-Hydroxy-3-(carboxymethylamino)-hydrocinnamic Acid, Dipotassium Salt, TRC
Codice prodotto. 30391228
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391228 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391228 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH88612550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-3-(carboxymethylamino)-hydrocinnamic Acid, Dipotassium Salt
CAS 100750-38-7
Formula molecolare C11H11K2NO5
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H13NO5.2K/c13-9(14)5-4-7-2-1-3-8(11(7)17)12-6-10(15)16;;/h1-3,12,17H,4-6H2,(H,13,14)(H,15,16);;/q;2*+1/p-2
SMILES [K+].[K+].Oc1c(CCC(=O)[O-])cccc1NCC(=O)[O-]
IUPAC Name dipotassium;3-[3-(carboxylatomethylamino)-2-hydroxyphenyl]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 315.41
Peso formulazione 314.9911