Learn More
2’-Hydroxy-3-chloroacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30407011
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2 g
Dimensione della confezione:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407011 500 mg 500mg
30388875 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30407011 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH825100500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Hydroxy-3-chloroacetophenone
CAS 3226-34-4
Formula molecolare C8 H7 Cl O2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)6-3-2-4-7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(Cl)c1O
IUPAC Name 1-(3-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 170.59
Peso formulazione 170.0135