Learn More
2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10492434 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10492434 1 g Bottiglia in vetro 1g
10152734 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10492434 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398540010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 824-42-0 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 824-42-0
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL MFCD00040798
InChI Key IPPQNXSAJZOTJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylsalicylaldehyde, 2,3-cresotaldehyde, 2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde, 3-methylsalicylic aldehyde, 3-methyl-2-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, hydroxy-3-methyl, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methyl, zlchem 747, pubchem14264, 2-formyl-6-methylphenol
PubChem CID 522777
ChEBI CHEBI:20110
IUPAC Name 2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
SMILES CC1=CC=CC(=C1O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Orange to Yellow
Densità 1.1340g/mL
Punti di ebollizione 203°C to 205°C (730.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3(OH)CHO
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.134
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.