Learn More
2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30405923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405923 100 mg -
30400702 50 mg 50mg
30392646 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30405923 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH973068100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 824-42-0
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Sinonimo 2,3-Cresotaldehyde (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde, 2-Hydroxy-m-tolualdehyde, 3-Methyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Methylsalicylaldehyde, o-Homosalicylaldehyde
IUPAC Name 2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
SMILES Cc1cccc(C=O)c1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-9)8(6)10/h2-5,10H,1H3
Peso formulazione 136.0524