Learn More
2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, MedChemExpress
Descrizione
2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid is a close structure analogue of GHB, which is a naturally occurring neurotransmitter and a psychoactive drug.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid |
| CAS | 4026-18-0 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C5H10O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (846.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)C(O)C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 118.13 |
| Peso formulazione | 118.13 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only