Learn More
2-Hydroxy-3-methylbutyric acid, 97%
Description
2-Hydroxy-3-methylbutyric acid is employed as internal standard for analysis of ethylene glycol (EG) and γ-hydroxybutyrate (GHB) in whole blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Hydroxy-3-methylbutyric acid is employed as internal standard for analysis of ethylene glycol (EG) and γ-hydroxybutyrate (GHB) in whole blood.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid |
| CAS | 4026-18-0 |
| Punto di fusione | 82°C to 84°C |
| Formula molecolare | C5H10O3 |
| Formula lineare | (CH3)2CHCH(OH)COOH |
| Numero MDL | MFCD00004242 |
| Quantità | 1 g |
| Beilstein | 1721138 |
| Sinonimo | 2-hydroxy-3-methylbutyric acid, 2-hydroxyisovaleric acid, alpha-hydroxyisovaleric acid, 2-oxyisovaleric acid, 3-methyl-2-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 2-hydroxy-3-methyl, 2-hydroxyisopentanoic acid, dl-2-hydroxyisovaleric acid, dl-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 2-hydroxyisopentanoate |
| Informazioni di solubilità | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
| Show More |
Safety and Handling
- 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-3-methylbutyric acid