Learn More
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11470058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470058 5 g 5g
11460058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470058 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23658.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5274-70-4 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5274-70-4
Formula molecolare C7H5NO4
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Numero MDL MFCD00041874
InChI Key NUGOTBXFVWXVTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitrosalicylaldehyde, salicylaldehyde, 3-nitro, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-2-hydroxybenzaldehyde, 3-nitrosalicaldehyde, pubchem7773, 2-hydroxy-nitrobenzaldehyde, acmc-209l1g, 3-nitrosalicylaidehyde, benzaldehyde, 2-hydroxynitro
PubChem CID 78934
IUPAC Name 2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Punto di fusione 109°C to 110°C
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 167.12
Percent Purity 98%