Learn More
Alfa Aesar™ 2-Hydroxy-3-nitropyridine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ A17768.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 6332-56-5 Peso : 0.00500kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 11403368
  • 51.74€ / 5g
Spedizione stimata
21-04-2021
Identificatori chimici
6332-56-5
140.098
BOAFCICMVMFLIT-UHFFFAOYSA-N
22793
C1=CNC(=O)C(=C1)[N+](=O)[O-]
C5H4N2O3
MFCD00006270
2-hydroxy-3-nitropyridine, 3-nitropyridin-2-ol, 3-nitro-2-pyridinol, 3-nitropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 3-nitro, 3-nitro-2-hydroxypyridine, pyridine, 2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 3-nitro-2-oxopyridine, 2-pyridinol, 3-nitro
3-nitro-1H-pyridin-2-one
Specifica
2-Hydroxy-3-nitropyridine
5g
C5H4N2O3
124474
BOAFCICMVMFLIT-UHFFFAOYSA-N
3-nitro-1H-pyridin-2-one
22793
98%
~220°C (decomposition)
6332-56-5
MFCD00006270
2-hydroxy-3-nitropyridine, 3-nitropyridin-2-ol, 3-nitro-2-pyridinol, 3-nitropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 3-nitro, 3-nitro-2-hydroxypyridine, pyridine, 2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 3-nitro-2-oxopyridine, 2-pyridinol, 3-nitro
C1=CNC(=O)C(=C1)[N+](=O)[O-]
140.098
140.1
Videos
SDS Documenti