Learn More
2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone, TRC
Codice prodotto. 30398972
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30398972 250 mg
30393878 500 mg
30395052 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30398972 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH214235250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3420-72-2
Formula molecolare C18 H18 O5
Molecular Weight (g/mol) 314.33
Sinonimo Flavokawain A (cis/trans mixture), Flavokavain A (cis/trans mixture)
IUPAC Name 1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxy-phenyl)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one
SMILES COc1ccc(C=CC(=O)c2c(O)cc(OC)cc2OC)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3
Peso formulazione 314.1154