Learn More
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2';-Hydroxy-4';, 5';-dimethylacetophenone |
| CAS | 36436-65-4 |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 69°C to 73°C |
| Colore | White to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C10H12O2 |
| Vedi altri risultati |