Learn More
2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11374584
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11374584 5 g 5g
11364584 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11374584 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01388.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzoic acid is a reagent used in the synthesis of rac Zearalenone-d6. rac Zearalenone-d6 s an estrogenic mycotoxin produced by Fusarium fungi commonly found in grains. One of a group of compounds known as resorcylic acid lactones.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3187-19-7
Formula molecolare C9H10O5
Molecular Weight (g/mol) 198.174
Numero MDL MFCD00013977
InChI Key LEIJLTBRQHFMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,6-dimethoxysalicylic acid, 4,6-dimethoxy-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4,6-dimethoxy, acmc-1covk, 2-hydroxy-4,6-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy-6-hydroxybenzoic acid, 2-hydroxy-4,6-dimethoxy benzoic acid, 2-hydroxy-4,6-dimethoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-hydroxy-4,6-dimethoxy
PubChem CID 76656
IUPAC Name 2-hydroxy-4,6-dimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzoic acid
Punto di fusione 160°C to 162°C
Quantità 5 g
Beilstein 2213838
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 198.17
Percent Purity 97%