Learn More
2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 3187-19-7 |
| Formula molecolare | C9H10O5 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 2,4-Dimethoxy-6-hydroxybenzoic Acid, 2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzoic Acid, 4,6-Dimethoxysalicylic Acid, NSC 151975 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O5/c1-13-5-3-6(10)8(9(11)12)7(4-5)14-2/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(O)c(C(=O)O)c(OC)c1 |
| IUPAC Name | 2-hydroxy-4,6-dimethoxybenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.05 |
| Peso formulazione | 198.0528 |