Specifica
| Materiale o nome chimico | 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 47°C to 50°C |
| Colore | Beige to White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C9H10O3 |
| Quantità | 10 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico