Learn More
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 99%
Codice prodotto. 11439707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439707 100 g 100g
11419707 5 g 5g
11429707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11439707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22173.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 552-41-0 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 552-41-0
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.176
Numero MDL MFCD00008730
InChI Key UILPJVPSNHJFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo paeonol, 2'-hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethanone, peonol, 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethan-1-one, resacetophenone-4-methyl ether, ethanone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl, paeonal, paeonolum
PubChem CID 11092
ChEBI CHEBI:69581
IUPAC Name 1-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Punto di fusione 48°C to 50°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 100 g
Beilstein 1282794
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99%