Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Codice prodotto. 16419086
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16419086 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16419086 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0445
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, a chemical compound and an isomer of Vanillin, could be used to synthesis Urolithin M7. 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde is a potent tyrosinase inhibitor from three East African medicinal plants, Mondia whitei, Rhus vulgaris Meikle, and Sclerocarya caffra Sond.
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, a chemical compound and an isomer of Vanillin, could be used to synthesis Urolithin M7. 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde is a potent tyrosinase inhibitor from three East African medicinal plants, Mondia whitei, Rhus vulgaris Meikle, and Sclerocarya caffra Sond.
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
CAS 673-22-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O3
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (328.62 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (13.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC=C(OC)C=C1O
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 99.76%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only