Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 15471568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15471568 25 g 25g
15451568 1 g 1g
15461568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15471568 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55345.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2237-36-7 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2237-36-7
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Numero MDL MFCD00002450
InChI Key MRIXVKKOHPQOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxysalicylic acid, 2-hydroxy-p-anisic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy, 2-hydroxy-4-methoxybenzoes, 4-methoxysalicylicacid, pubchem18895, 4-methoxy salicylic acid, 4-methoxy-salicylic acid, acmc-1cs6b
PubChem CID 75231
IUPAC Name 2-hydroxy-4-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC=C(C(O)=O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Punto di fusione 158°C to 159°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 98%