Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16431969
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16431969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16431969 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY75625
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid is a derivative of methoxybenzoic. 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic is a potential biomarker.
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid is a derivative of methoxybenzoic. 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic is a potential biomarker.
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
CAS 2237-36-7
Colore White to Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O4
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Methoxysalicylic Acid
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (297.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C(O)C=C(OC)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 99.55%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only