Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid hydrate, tech. 85%, may cont. up to 10% 2-propanol
Codice prodotto. 11343436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11343436 50 g 50g
11333436 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11343436 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12912.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4065-45-6 | C14H12O6S | 308.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4065-45-6
Formula molecolare C14H12O6S
Molecular Weight (g/mol) 308.30
Numero MDL MFCD00024962
InChI Key CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulisobenzone, benzophenone-4, sungard, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid, benzophenone 4, uval, uvinul, benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy, sulisobenzona, sulisobenzonum
PubChem CID 19988
IUPAC Name 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid
SMILES COC1=CC(O)=C(C=C1S(O)(=O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid hydrate
Punto di fusione 108°C to 112°C
Note percentuale saggio may cont. up to 10% 2-propanol
Quantità 50 g
Beilstein 2889165
Indice di Merck 14,8983
Peso formulazione 308.31 (Anhydrous)
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche