Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, 98%
Codice prodotto. 10580551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10580551 5 g Bottiglia in vetro 5g
10285060 100 g Bottiglia in vetro 100g
13438328 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10580551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121360050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 131-57-7 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131-57-7
Formula molecolare C14H12O3
Molecular Weight (g/mol) 228.25
Numero MDL MFCD00008387
InChI Key DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxybenzone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, benzophenone-3, oxybenzon, 4-methoxy-2-hydroxybenzophenone, 2-benzoyl-5-methoxyphenol, oxibenzona, oxybenzonum, 2-hydroxy-4-methoxyphenyl phenyl methanone, anuvex
PubChem CID 4632
ChEBI CHEBI:34283
IUPAC Name (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-phenylmethanone
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >62.5°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 150°C to 160°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H3(OCH3)COC6H5
Quantità 5 g
Beilstein 08,312
Indice di Merck 15,7053
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Peso formulazione 228.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder