Learn More
2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10760585 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10760585 5 g Bottiglia in vetro 5g
10617071 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10760585 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 319570050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Identificatori chimici
CAS 21901-41-7
Formula molecolare C6H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 154.13
Numero MDL MFCD00010690
InChI Key AIEHUZHKFUNHCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-nitro-4-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-4-methyl pyridine, 2-hydroxy-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 4-methyl-5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, 2 1h-pyridinone, 4-methyl-5-nitro
PubChem CID 345371
IUPAC Name 4-methyl-5-nitro-1H-pyridin-2-one
SMILES CC1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 186°C to 190°C
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 154.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder