Learn More
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16487816
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16487816 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16487816 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY34204
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, a phenolic compound isolated from Angelicae koreana roots possesses acaricidal property. It could be used in the preparation of 4’-methyl-2’-[(p-tolylsulfonyl) oxy] acetophenone.
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, a phenolic compound isolated from Angelicae koreana roots possesses acaricidal property. It could be used in the preparation of 4’-methyl-2’-[(p-tolylsulfonyl) oxy] acetophenone.
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
CAS 6921-64-8
Colore Colorless to Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H10O2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (665.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=C(C)C=C1O)=O
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Peso formulazione 150.17
Percent Purity 96.85%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Research purposes only