Learn More
2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30400737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400737 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH5050205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
CAS 698-27-1
Formula molecolare C8H8O2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-5,10H,1H3
SMILES Cc1ccc(C=O)c(O)c1
IUPAC Name 2-hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Peso formulazione 136.0524