Learn More
2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 10613795 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10613795 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10613795 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425870250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 619-19-2 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
CAS 619-19-2
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 235°C to 239°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H5NO5
Formula lineare HOC6H3(NO2)CO2H
Numero MDL MFCD00071505
Quantità 25 g
Sinonimo 4-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-nitro, 4-nitro-2-hydroxybenzoic acid, p-nitrosalicylic acid, salicylic acid, 4-nitro, 4-nitro-salicylsaure, 4-nitro-salicylsaure german, 2-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, p-nitrosalicylsaure
InChI Key UKWUOTZGXIZAJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1O)[N+]([O-])=O
IUPAC Name 2-hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 183.12
PubChem CID 69266
Peso formulazione 183.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.