Learn More
2-Hydroxy-4-(phenylmethyl)-3-morpholinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxy-4-(phenylmethyl)-3-morpholinone |
| CAS | 287930-73-8 |
| Formula molecolare | C11H13NO3 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 3-Morpholinone, 2-hydroxy-4-(phenylmethyl)-, 2-Hydroxy-4-(phenylmethyl)-3-morpholinone, 4-Benzyl-2-hydroxymorpholin-3-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H13NO3/c13-10-11(14)15-7-6-12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11,14H,6-8H2 |
| SMILES | OC1OCCN(Cc2ccccc2)C1=O |
| IUPAC Name | 4-benzyl-2-hydroxymorpholin-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 207.23 |
| Peso formulazione | 207.0895 |