Learn More
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30390541
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30390541 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30390541 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9716005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 104048-92-2
Formula molecolare C5 H3 F3 N2 O
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
SMILES Oc1nccc(n1)C(F)(F)F
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 164.09
Peso formulazione 164.0197