Learn More
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| CAS | 104048-92-2 |
| Formula molecolare | C5 H3 F3 N2 O |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11) |
| SMILES | Oc1nccc(n1)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.09 |
| Peso formulazione | 164.0197 |