Learn More
2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30399768
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399768 250 mg 250mg
30396402 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30399768 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH953975250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]benzoic Acid
CAS 101949-49-9
Formula molecolare C16H16O4
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H16O4/c1-16(2,10-3-6-12(17)7-4-10)11-5-8-14(18)13(9-11)15(19)20/h3-9,17-18H,1-2H3,(H,19,20)
SMILES CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(c2)C(=O)O
IUPAC Name 2-hydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 272.3
Peso formulazione 272.1049