Learn More
2-Hydroxy-5-[2-[4-[(methylamino)sulfonyl]phenyl]diazenyl]benzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxy-5-[2-[4-[(methylamino)sulfonyl]phenyl]diazenyl]benzoic Acid |
| CAS | 864966-83-6 |
| Formula molecolare | C14H13N3O5S |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-15-23(21,22)11-5-2-9(3-6-11)16-17-10-4-7-13(18)12(8-10)14(19)20/h2-8,15,18H,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC(N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC)=CC=C1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 335.34 |