Learn More
2-Hydroxy-5-methoxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30392742
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30392742 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30392742 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH7147705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-5-methoxyacetophenone
CAS 705-15-7
Formula molecolare C9H10O3
Quantità 5 g
Sinonimo 2'-Hydroxy-5'-methoxy-acetophenone, 1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-4-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-Methyloxyacetophenone, 2-Hydroxy-5-methoxyacetophenone, 2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 5-Methoxy-2-hydroxyacetophenone, NSC 338218
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
SMILES CC(C1=CC(OC)=CC=C1O)=O
IUPAC Name 1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Peso formulazione 166.06