Learn More
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10700765 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10700765 50 g Bottiglia in vetro 50g
10082000 5 g Bottiglia in vetro 5g
10617142 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10700765 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 164160500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 672-13-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 672-13-9
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00003332
InChI Key FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
PubChem CID 95695
IUPAC Name 2-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 4°C
Colore Yellow
Densità 1.2100g/mL
Punti di ebollizione 103°C (2.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H3(OCH3)CHO
Indice di rifrazione 1.5770 to 1.579
Quantità 50 g
Beilstein 08, 244
Gravità specifica 1.21
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid