Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 54°C to 57°C |
| Colore | Yellow |
| Punti di ebollizione | 217°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3C6H3(OH)CHO |
| Vedi altri risultati |